Ultra-lavtemperaturfrysere
Ultra-lavtemperaturfrysere sikrer sikker langtidsopbevaring af biologiske og kemiske prøver ved op til −80°C. De anvendes i forskningslaboratorier, biobanker, medicinalindustrien og kliniske miljøer, og vores sortiment fra Thermo Scientific, Eppendorf, Fisherbrand og Binder understøtter strenge krav til opbevaring, compliance og energieffektivitet i hele Europa.
Nyttige links
Spar nu – Eksklusive tilbud
Produktkode 17967082
Produktkode 18080030
Produktkode 30281123
Produktkode 17966692
Produktkode 30243886
Gennemfør din ordre – Gode tilbud
Must Have
Produktkode 15901102
Produktkode 17426432
FAQ
Ultra-lavtemperaturfrysere bruges til at opbevare følsomme biologiske og kemiske prøver ved omkring -80°C. De understøtter langsigtet prøveintegritet i forsknings-, farmaceutiske, kliniske laboratorier og biobanker med mærker som Thermo Scientific og Eppendorf.
Ultra-lavtemperaturfrysere bruger avanceret isolering, kaskadekølesystemer og digital overvågning til at opretholde stabile interne temperaturer. Producenter som Binder og Thermo Scientific fokuserer på ensartethed og hurtig genopretning efter døråbninger.
Forskningslaboratorier, biobanker, farmaceutiske faciliteter og kliniske laboratorier har brug for ultra-lavtemperaturfrysere til at beskytte enzymer, vacciner, DNA, RNA og andre kritiske prøver under kontrollerede opbevaringsforhold.
Energieffektivitet reducerer driftsomkostninger og miljøpåvirkning og sikrer samtidig pålidelig opbevaring. Moderne ULT-frysere fra Thermo Scientific, Binder og Fisherbrand er designet til at balancere ydeevne med reduceret strømforbrug.