Beskrivelse
Thermo Scientific™ TSX™ Core Series ULT-fryserne leverer pålidelig ydeevne til daglig brug. Ved at kombinere pålidelig temperaturkontrol, robust holdbarhed og brugercentrerede funktioner TSX Core er de designet til at beskytte dine kritiske prøver samtidig med, at de understøtter effektiviteten af arbejdsgange. Disse frysere tilbyder en omkostningseffektiv løsning uden at gå på kompromis med kvaliteten og hjælper forskere med at fokusere på opdagelser med tryghed, velvidende at deres prøver er sikre.
Pålidelighed i sin kerne
Bevarelse af integriteten af kritiske prøver og sikring af langsigtet forskningssucces begynder med investering i pålidelig koldlagring. TSX Core ULT fryseren er designet til at levere problemfri pålidelighed dag efter dag. Hver enhed gennemgår grundig felt- og laboratorietest og leveres med fabriksdokumentation og et kalibreringscertifikat for at sikre gennemsigtighed og tillid til dens holdbarhed og ydeevne. Med en førende 7-årig garanti TSX er Core bygget til at understøtte dit laboratorium på lang sigt.
- Streng langtids pålidelighedstest i felt- og laboratoriemiljøer
- Omfattende testning ved slutningen af linjen
- Leveret med fabriksdokumentation og et kalibreringscertifikat
- Understøttet af en førende 7-års garanti
Bygget til at fungere, designet til at beskytte
Dine prøver er resultatet af års forskning, gennembrud og opdagelser—; at beskytte dem er vores højeste prioritet. Core ULT fryseren TSX drives af V-Drive køleteknologi, designet til at håndtere de hurtige krav fra travle laboratorier. Ved dynamisk at tilpasse sig brugerinteraktioner, herunder hyppige døråbninger, sikrer V-Drive hurtig temperaturgenopretning, opretholder stabile og optimale forhold for dine prøver, hvilket giver dig ro i sindet om, at de opbevares sikkert.- Drevet af V-Drive køleteknologi, der tilpasser sig brugerinteraktion
- Opretholder optimale betingelser for prøvebeskyttelse
- Energy Star Certificeret
Væsentlige funktioner til hverdagslaboratorier
Core ULT-fryseren TSX er designet til brugervenlighed og integreres problemfrit i forskellige laboratoriemiljøer. Det er 5 tommer Brugergrænsefladen giver hurtig adgang til indstillinger og notifikationer, mens Universal Voltage-kompatibilitet understøtter installationer verden over. Med en støjløs <hastighed på 44 dB understøtter den et forstyrrelsesfrit arbejdsområde. Med indbyggede USB og kommunikationsporte til overholdelse og overvågning samt tilpassede konfigurationer tilpasser Core TSX sig for at imødekomme dine unikke laboratoriebehov.
- 5 tommer Brugergrænseflade
- Universal spændingskompatibel
- Hviske-stille drift
- Forbindelsesaktiveret med tilbehør
- Forskellige tilbehør og konfigurationer tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Fryser med ultra-lav temperatur, opretstående |
| Kapacitet (engelsk) | 33,5 kubikfod |
| Kapacitet (metrisk) | 949 L |
| Temperaturområde | -50 °C til -86 °C |
| Temperaturopløsning | 1 °C |
| Temperaturstabilitet | 0,2 °C |
| Dør stil | Ydre (1), Indre (2) |
| Antal døre | 1 |
| Gendannelse af døråbning | 21 min. (20 °C Omgivende temperatur kører ved -75 °C) |
| Skabsmateriale | Ridsefast malet stål |
| Vis mere |