UserName
Sikkerhed Laboratorieproduktivitet Og Optimering
Acetone i laboratoriet: risici, ansvar og innovative personlige værnemidlers rolle
Marts 2026 | 4 min læsning | Af: Ansell
Acetone i laboratoriet: risici, ansvar og innovative personlige værnemidlers rolle
Acetone: en laboratoriegrundpille
I moderne laboratorier, hvor der foregår forskning, kvalitetskontrol (QC) og analyse, er acetone overalt. Som et af de mest anvendte opløsningsmidler til rengøring af glasudstyr, prøveklargøring og opløsning af organiske materialer spiller det en afgørende rolle i daglige videnskabelige arbejdsgange. Acetones nytteværdi ledsages dog af betydelige risici, både for medarbejderne og for laboratoriets driftseffektivitet.
Laboratorielederens balancegang
I centrum af denne delikate balance står laboratorielederen, som skal sikre smidige arbejdsgange, opretholde sikkerheden, overvåge overholdelse af reglerne, styre lagerbeholdningen og holde sig opdateret om nye teknologier. Når det gælder kemiske farer som acetone, er skæringsfeltet mellem sikkerhed og innovation særlig kritisk.
Hvorfor anvendes acetone så bredt?
Acetone (C3H6O) er den enkleste keton, en farveløs og meget flygtig væske, der forekommer naturligt i menneskekroppen og produceres industrielt i stor skala via cumen-processen (samproduceret med fenol). Det er et kraftigt opløsningsmiddel, der anvendes til prøveklargøring, rengøring og affedtning af laboratorieudstyr, kromatografiarbejdsgange, opløsning af plast, harpikser og lim, rengøring af cellekulturhætter samt i farmaceutiske og kosmetiske formuleringer. Den industrielle efterspørgsel er fortsat høj inden for kemi, elektronik og produktion.
Eksponeringsrisici og indvirkning på sundheden
Laboratoriepersonale kan blive eksponeret for acetone gennem indånding, hudkontakt eller utilsigtet indtagelse. Dets hurtige fordampning øger risikoen for luftbåren eksponering i dårligt ventilerede områder. Indvirkning på sundheden på kort sigt omfatter irritation af øjne og luftveje, hovedpine, svimmelhed, forvirring, kvalme eller opkastning samt tør, rød eller revnet hud på grund af dets stærke affedtende egenskaber. En banebrydende undersøgelse af Fukabori et al. (1990) viste, at acetone let absorberes gennem huden. Hudeksponering i 2-4 timer kan give indre niveauer svarende til indånding over samme periode, hvilket bekræfter, at hænderne er en kritisk eksponeringsvej.
Brand-, eksplosions- og hændelsesdata
OSHA’s hændelsesrapporter fremhæver yderligere risici: arbejdsulykker relateret til acetone, især på grund af brand- eller eksplosionsfare fra acetondampe i industri-og laboratoriemiljøer, medfører fortsat alvorlige skader og dødsfald.
Data fra giftlinjer dokumenterer også mange eksponeringstilfælde hvert år, hvilket understreger behovet for robuste sikkerhedsforanstaltninger.
Acetone og det bredere laboratorieansvar
Udover kemiske risici skal laboratorielederen også sikre udstyrsberedskab, overholdelse af regler og revisionskrav, lager- og omkostningsstyring, træning og SOP’er samt personalets ergonomi.
Håndtering af opløsningsmidler, især acetone, ligger i krydsfeltet mellem alle disse ansvarsområder.
PV-udfordringen med acetone
Personlige værnemidler (PV) til acetone er en overraskende kompleks udfordring. Mange tynde engangshandsker nedbrydes hurtigt ved kontakt med acetone, nogle gange inden for få minutter. Handsker, der modstår acetone, er ofte tykkere og genanvendelige, hvilket reducerer fingerfærdigheden. Dobbelt handskeanvendelse øger affald og omkostninger og belaster ergonomien. Hyppige handskeskift forstyrrer arbejdet og øger forbruget, mens lageret kan vokse til mange forskellige varenumre, som er svære at administrere. Disse problemstillinger er ikke kun teoretiske. Studier af teknikere, der arbejder med opløsningsmidler (fx ANSES-undersøgelser af negleteknikere), viser, at acetone kan nedbryde standardengangshandsker og dermed øge hudens eksponering for andre kemikalier – et princip, der direkte kan overføres til laboratoriemiljøer.
Innovation inden for beskyttelse med engangshandsker
For at imødekomme den langvarige udfordring med nedbrydning af engangshandsker ved acetone har Ansell udviklet TouchNTuff™ 93-800, en avanceret engangshandske designet til at forlænge sikker håndteringstid ved aggressive opløsningsmidler som acetone, samtidig med at fingerfærdigheden bevares.
Vigtige fordele ved TouchNTuff™ 93-800
  • Banebrydende acetone-resistens
    I modsætning til traditionelle tynde engangshandsker, der nedbrydes næsten øjeblikkeligt, bevarer TouchNTuff™ 93-800 sin ydeevne betydeligt længere og muliggør sikrere håndtering under rengøring, prøveklargøring og overførsel.
  • Fingerfærdighed til præcisionsarbejde
    Handsken forbliver tynd og fleksibel og gør det muligt at pipettere, håndtere kuvetter og betjene instrumenter uden at skifte til tykkere handsker.
  • Reduktion af affald og lager
    Længere brugstid betyder færre handskeskift, hvilket reducerer forbrug og forenkler lagerstyring.
  • Understøtter overholdelse af reglerne
    Forbedret kontrol af kemisk eksponering styrker risikovurderinger, SOP’er og validering af PV og bidrager til revisionsberedskab.
Acetone vil fortsat være et centralt opløsningsmiddel i laboratorier, men risiciene er reelle. Effektive sikkerhedsprocedurer, ventilation, træning, eksponeringsgrænser og især korrekt PV er afgørende for at beskytte laboratoriepersonalet. I takt med at arbejdsbyrden øges, har laboratorier brug for beskyttelsesløsninger, der kan følge med både kemiske og operationelle krav. Ansell TouchNTuff™ 93-800 engangshandsker opfylder dette behov ved at levere en hidtil uset acetone-ydeevne i et engangsformat og dermed forene sikkerhed, fingerfærdighed og praktisk anvendelighed.