UserName
Sikkerhed Laboratorieproduktivitet Og Optimering
Sikker opbevaring, effektivt arbejde: Konsolideret laboratorieopbevaring med V-Classic-90-sikkerhedsskabet til flere risikoklasser
November 2026 | 3 min. læsetid | Af: asecos
Sikker opbevaring, effektivt arbejde: Konsolideret laboratorieopbevaring med V-Classic-90-sikkerhedsskabet til flere risikoklasser
Introduktion
Uanset om det er inden for forskning, kvalitetskontrol eller analyse, er arbejde med farlige materialer en del af den daglige laboratoriedrift. Det afgørende er et ansvarligt arbejdsmiljø, der beskytter personalet og sikrer resultater og processer. Grundlaget for dette er en risikovurdering efterfulgt af anvendelse af passende beskyttelsesforanstaltninger. Disse omfatter opbevaring af farlige materialer i testede sikkerhedsskabe såsom asecos™ V-Classic-90-sikkerhedsskabene til flere risikoklasser.
Risikovurdering og sikker opbevaring
Det er obligatorisk at foretage en risikovurdering, hvor der håndteres farlige materialer. En sådan vurdering er et centralt element i arbejdssikkerheden og har til formål systematisk at identificere og vurdere alle relevante farer, som personalet kan blive udsat for. Disse omfatter inhalationsfarer fra dampe og aerosoler, dermale risici ved hudkontakt samt fysisk-kemiske farer såsom brand og eksplosion. Beskyttelsesforanstaltninger såsom kvalificeret uddannelse, personlige værnemidler (PV), sikre arbejdsrutiner og tekniske foranstaltninger fastlægges på baggrund af denne vurdering. Løsningerne omfatter særlige sikkerhedsskabe til opbevaring af farlige materialer.
Laboratorier har ofte brug for en lang række farlige materialer i små mængder. I praksis kræver dette typisk tre sikkerhedsskabe, som ofte kun er delvist fyldte: et brandbestandigt skab til brandfarlige væsker, et aflåseligt skab til giftige stoffer og en specialiseret løsning til syrer og baser. Dette er ikke blot ineffektivt og spild af værdifuld gulvplads, men er også dyrt i både indkøb og drift.
Det er netop her, asecos' V-Classic-90-sikkerhedsskabe til flere risikoklasser kommer ind i billedet. Disse skabe til flere risikoklasser muliggør sikker, kompakt og standardkompatibel samlet opbevaring af forskellige farlige materialer i én enkelt enhed. Dette er muligt takket være et innovativt skabsdesign og et integreret, effektivt ventilationssystem. Det sparer gulvplads i laboratoriet og reducerer samtidig den mængde mekanisk udsugningsluft, der kræves for sikker opbevaring.
Gennemtænkt design til det moderne laboratorium
Disse sikkerhedsskabe til flere risikoklasser er testet i henhold til EN 14470-1 og yder 90 minutters brandmodstand. Kombineret med automatisk dørlukning i tilfælde af brand forhindrer dette en kritisk temperaturstigning inde i skabet, så de farlige materialer, der opbevares deri, ikke udgør en yderligere risiko, samtidig med at der vindes værdifuld tid til evakuering og brandslukning.
Skabenes indvendige dele er i vid udstrækning fremstillet af metalfrie, korrosionsbestandige materialer, hvilket muliggør sikker opbevaring af syrer og baser. Opbevaringsniveauer fremstillet af melaminbelagte specialpaneler samt indsatser og spildbakker i bunden af kemikaliebestandig plast sikrer holdbarhed og lang levetid. De få metalkomponenter er forgalvaniserede og pulverlakerede for yderligere at forbedre korrosionsbeskyttelsen.
Endnu en fordel i det daglige laboratoriearbejde: De lodrette udtræk giver et hurtigt overblik over alle beholdere og muliggør hurtig, ergonomisk adgang fra begge sider. Begge udtræk kan også åbnes samtidig, og takket være specialudviklede glideskinner kører de jævnt og støjsvagt selv ved fuld belastning. En integreret selvlukkende (soft-close) dæmper understøtter også manuel lukning. Disse sikkerhedsskabe skiller sig også ud med deres pladsbesparende design: De er smallere, men dybere end andre løsninger og udnytter dermed den tidligere ubrugte plads "bag skabet", f.eks. når de installeres i flugt med et stinkskab. Det betyder, at de passer perfekt ind sammen med standardlaboratoriemøbler.
Ventilation gør forskellen
Sikkerhedsskabe til flere risikoklasser har et ventilationskoncept, der går langt ud over kravene i EN 14470-1. Mens standarden foreskriver 10 luftskift pr. time for skabe til opbevaring af brandfarlige materialer, opnår et sikkerhedsskab til flere risikoklasser 30 luftskift pr. time. Dette forhindrer pålideligt dannelsen af eksplosive atmosfærer inde i skabet og reducerer samtidig korrosion af det indvendige udstyr. En centralt monteret udsugningskanal på bagvæggen sikrer sikker og ensartet udsugning på hvert opbevaringsniveau. Dette giver brugerne fleksibilitet til at bestemme, hvor specifikke farlige materialer placeres i skabet. Luftskiftet kan overvåges pålideligt med det valgfrie sikkerhedsassistancesystem (SAS).