Beskrivelse
Funktion/konstruktion
- Speciel brandsikker konstruktion: Den specielle, fuldstændig brandsikre konstruktion af Type 90 MULTIRISK kabinettet giver for første gang mulighed for brandbeskyttet opbevaring af ætsende og giftige farlige stoffer
- Skabet sikrer således ikke kun sikker opbevaring af forskellige farlige materialer i den daglige drift, men giver også maksimal beskyttelse for brugere og redningsstyrker i tilfælde af brand
- Låsning: For at beskytte mod uautoriseret brug kan skabet låses sikkert
- Den integrerede rød/grønne indikator viser hurtigt låsestatus
- Skabet kan integreres i eksisterende låsesystemer ved at udskifte profilcylinderen på stedet
- Komfortabelt overblik og adgang: Skabsbrugeren er helt ubegrænset i beslutningen om, hvilke typer af farlige materialer, der skal opbevares i de to opbevaringsrum
- Begge lodrette skuffer kan bruges lige meget takket være ventilationskonceptet og ensartet interiørudstyr
- Metalfri lagerniveauer: Hvert lagerniveau er udstyret med en bakkehylde af kemikaliebestandig PE og kan til enhver tid justeres værktøjsfrit i højden af kunden
- Polyethylenbakkerne er nemme at fjerne, fx til rengøring eller ved lækage
- Optimal integration og udnyttelse af rummet: Den pladsbesparende opbevaringsløsning med stor opbevaringsvolumen er optimalt egnet til montering ved siden af stinkskabe med en bredde på kun 60 cm og en dybde på 86 cm.
- Teknisk ventilation: Dampe af farlige stoffer opfanges på hvert lagerniveau i skabet og kan udsuges direkte via de integrerede luftkanaler klar til tilslutning (NW 75) til et teknisk udsugningssystem
- Mulig dannelse af eksplosive atmosfærer eller skadelige dampe forhindres sikkert
Certifikater
- Brandmodstand 90 minutter
- Typetestet i henhold til EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
- GS-certificeret
- CE-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Brandmodstand 90 minutter, typetestet i henhold til EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 overensstemmelse, GS certificeret, CE kompatibel |
| Konfiguration | Per Door: 4 x tray shelf, 4 x perforated insert (PP), 1 x bottom collecting sump (polyethylene) |
| Dybde (engelsk) Interiør | 306,69 tommer. |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 779 x 506 x 1750 mm |
| Dimensioner (D x B x H) | 860 x 600 x 1966 mm |
| Dør stil | Lodret skuffe |
| Til brug med (applikation) | Til ubegrænset opbevaring af en række farlige materialer i arbejdsområder |
| Højde (engelsk) Interiør | 688,98 tommer. |
| Inkluderer | Per dør: 4 x bakkehylde, 4 x perforeret indsats (PP), 1 x bundopsamlingsbrønd (polyethylen) |
| Bæreevne | 30 kg |
| Vis mere |