CAS RN 991-42-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Norbormide, TRC
CAS: 991-42-4 Molekylær formel: C33 H25 N3 O3 Molekylvægt (g/mol): 511.57 Synonym: Raticate,Shoxin SMIL: OC(C1=C[C@@H]2C3C([C@H]1/C/2=C(/c4ccccc4)\c5ccccn5)C(=O)NC3=O)(c6ccccc6)c7ccccn7