accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOCH3

CAS RN 933-40-4

IUPAC Navn: 1,1-dimethoxycyclohexane
Synonymer: 1,1-dimethoxycyclohexane
Molekylvægt (g/mol): 144.21
Molekylformel: C8H16O2
InChi Key: XPIJMQVLTXAGME-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1(CCCCC1)OC
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater