missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1-Dimethoxycyclohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1-dimethoxycyclohexane |
| CAS | 933-40-4 |
| Molekylær formel | C8 H16 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1-Dimethoxycyclohexane, Cyclohexanone Dimethyl Ketal |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O2/c1-9-8(10-2)6-4-3-5-7-8/h3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | COC1(CCCCC1)OC |
| IUPAC navn | 1,1-dimethoxycyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.211 |
| Formel vægt | 144.115 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?