accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NHOH2NOHO

CAS RN 926-77-2

IUPAC Navn: 2-(2-aminoacetamido)propanoic acid
Synonymer: 2-(2-aminoacetamido)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 146.15
Molekylformel: C5H10N2O3
InChi Key: VPZXBVLAVMBEQI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(NC(=O)CN)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)