missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Glycyl-DL-alanine, TRC

Artikelnummer. 30404349
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404349 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG115350250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Glycyl-DL-alanine
CAS 926-77-2
Molekylær formel C5H10N2O3
Mængde 250 mg
Synonym Glycylalanine, 2-(2-Aminoacetamido)propanoic Acid, 2-[(2-Azaniumylacetyl)amino]propanoate, Gly-DL-Ala, Glycyl-(RS)-alanine, Glycyl-DL-alanine, Glycyl-DL-alpha-alanine
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O3/c1-3(5(9)10)7-4(8)2-6/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
SMIL CC(NC(=O)CN)C(=O)O
IUPAC navn 2-[(2-aminoacetyl)amino]propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 146.14
Formel vægt 146.0691
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.