accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H2CZnBr

CAS RN 92273-73-9

IUPAC Navn: bromozincylium; butan-1-ide
Synonymer: bromozincylium; butan-1-ide
Molekylvægt (g/mol): 202.4
Molekylformel: C4H9BrZn
InChi Key: PRWJKDARXFAPOY-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Zn+]Br.CCC[CH2-]

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater