Få mere at vide
n-butylzinkbromid, 0,5 M i THF, pakket under argon i genlukkelig ChemSeal™ flasker, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495315
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495315 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15495315 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H58121.AD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 92273-73-9 | C4H9BrZn | 202,4 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra luft. Uforeneligt med oxidationsmidler, syrechlorider. Beskyt mod fugt og vand. Må ikke sammen med syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale n-Butylzinc bromide
Navn note Pakket under argon i genlukkelige ChemSeal™ flasker
CAS 92273-73-9
Tæthed 0.958
Molekylær formel C4H9BrZn
Lineær formel CH3(CH2)3ZnBr
MDL nummer MFCD00671997
Mængde 50 mL
FN nummer UN3399
Følsomhed Luftfølsom
Synonym bromo butyl zinc, n-butylzinc bromide, buznbr, butyl zinc bromide, n-buznbr, n-butyl zinc bromide, butylzinc bromide solution, hmbgxqklghidmn-uhfffaoysa-m, butylzinc bromide, 0.50 m in thf, butylzinc bromide solution, 0.5 m in thf
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
InChI nøgle PRWJKDARXFAPOY-UHFFFAOYSA-M
SMIL CCC[CH2-].[Zn+]Br
IUPAC navn bromzink(1+);butan
Molekylvægt (g/mol) 202.4
PubChem CID 5225082
Formel vægt 202.4
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • n-Butylzinc bromide, 0.5M in THF
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P335+P334-Børst løse partikler bort fra huden Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran, n-Butylzinc bromide