accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNNOOH

CAS RN 916766-97-7

IUPAC Navn: 2-(thiophen-2-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Synonymer: 2-(thiophen-2-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol): 206.22
Molekylformel: C9H6N2O2S
InChi Key: SJJLOOUOVNRKLF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=CN=C(N=C1)C1=CC=CS1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater