Få mere at vide
2-Thien-2-ylpyrimidin-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10081574
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10081574 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10081574 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66501DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thien-2-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS 916766-97-7
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C9H6N2O2S
MDL nummer MFCD09817551
Mængde 1 g
Synonym 2-thien-2-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 2-thiophen-2-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-2-thienyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-2-thienyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-thien-2-yl pyrimidine-5-carboxylic acid
InChI nøgle SJJLOOUOVNRKLF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 206.219
PubChem CID 24229728
Formel vægt 206.22
Procent renhed 97%