accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3OOHNSBr

CAS RN 910036-94-1

IUPAC Navn: tert-butyl N-[(2-bromothiophen-3-yl)methyl]carbamate
Synonymer: tert-butyl N-[(2-bromothiophen-3-yl)methyl]carbamate
Molekylvægt (g/mol): 292.19
Molekylformel: C10H14BrNO2S
InChi Key: RFNWODFBZMWIEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NCC1=C(Br)SC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater