Få mere at vide
tert-butyl (2-bromthien-3-yl)methylcarbamat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10746925
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10746925 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10746925 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56642DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl (2-bromothien-3-yl)methylcarbamate
CAS 910036-94-1
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H14BrNO2S
MDL nummer MFCD09025882
Mængde 1 g
Synonym tert-butyl 2-bromothien-3-yl methylcarbamate, tert-butyl n-2-bromothiophen-3-yl methyl carbamate, tert-butyl 2-bromothiophen-3-yl methyl carbamate, tert-butyl 2-bromothiophen-3-yl methylcarbamate
InChI nøgle RFNWODFBZMWIEH-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCC1=C(SC=C1)Br
IUPAC navn tert-butyl-N-[(2-bromthiophen-3-yl)methyl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 292.191
PubChem CID 24229570
Formel vægt 292.2
Procent renhed 95%