accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2NH2NNNNH2CCH2

CAS RN 91-77-0

IUPAC Navn: N2,N2-bis(prop-2-en-1-yl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Synonymer: N2,N2-bis(prop-2-en-1-yl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Molekylvægt (g/mol): 206.25
Molekylformel: C9H14N6
InChi Key: ROHTVIURAJBDES-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=NC(=NC(N)=N1)N(CC=C)CC=C
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater