Få mere at vide
N~2~,N~2~-Diallyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Diallylmelamine |
| CAS | 91-77-0 |
| Molekylær formel | C9 H14 N6 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14N6/c1-3-5-15(6-4-2)9-13-7(10)12-8(11)14-9/h3-4H,1-2,5-6H2,(H4,10,11,12,13,14) |
| SMIL | Nc1nc(N)nc(n1)N(CC=C)CC=C |
| IUPAC navn | 4-N,4-N-bis(prop-2-enyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.25 |
| Formel vægt | 206.128 |