accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNClHOO

CAS RN 90717-03-6

IUPAC Navn: 7-chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid
Synonymer: quinmerac
Molekylvægt (g/mol): 221.64
Molekylformel: C11H8ClNO2
InChi Key: ALZOLUNSQWINIR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CN=C2C(C=CC(Cl)=C2C(O)=O)=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater