missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Quinmerac, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Quinmerac |
| CAS | 90717-03-6 |
| Molekylær formel | C11 H8 Cl N O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 8-Quinolinecarboxylic acid, 7-chloro-3-methyl-, 7-Chloro-3-methyl-8-quinolinecarboxylic acid, BAS 518, BAS 51802H, BAS 518H, Quinmerac |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8ClNO2/c1-6-4-7-2-3-8(12)9(11(14)15)10(7)13-5-6/h2-5H,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | Cc1cnc2c(C(=O)O)c(Cl)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 7-chloro-3-methylquinoline-8-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.64 |
| Formel vægt | 221.0244 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?