accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOHH2N(E/Z)

CAS RN 90007-06-0

IUPAC Navn: N'-hydroxy-2-phenoxyethanimidamide
Synonymer: N'-hydroxy-2-phenoxyethanimidamide
Molekylvægt (g/mol): 166.18
Molekylformel: C8H10N2O2
InChi Key: BIIYCNCZOGOUJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(COC1=CC=CC=C1)=NO

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater