Få mere at vide
n'-Hydroxy-2-phenoxyethanimidamid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10037502
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10037502 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10037502 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB02646EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N'-Hydroxy-2-phenoxyethanimidamide
CAS 90007-06-0
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H10N2O2
MDL nummer MFCD02090467
Mængde 10 g
Synonym 1z-n'-hydroxy-2-phenoxyethanimidamide, n'-hydroxy-2-phenoxyacetimidamide, 1-hydroxyimino-2-phenoxyethylamine, z-n'-hydroxy-2-phenoxyacetimidamide, z-n'-hydroxy-2-phenoxyethenimidamide
InChI nøgle BIIYCNCZOGOUJP-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)OCC(=NO)N
IUPAC navn N'-hydroxy-2-phenoxyethanimidamid
Molekylvægt (g/mol) 166.18
PubChem CID 9580876
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%