accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNOOClNa

CAS RN 89799-77-9

IUPAC Navn: sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate
Synonymer: sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol): 180.52
Molekylformel: C5H2ClN2NaO2
InChi Key: SZIZZPDMABOKHD-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[O-]C(=O)C1=NN=C(Cl)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater