Få mere at vide
Natrium 6-chlorpyridazin-3-carboxylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10420870
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10420870 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10420870 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00098DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate
CAS 89799-77-9
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H2ClN2NaO2
Mængde 1 g
Synonym sodium 6-chloropyridazine-3-carboxylate, c5h2cln2o2.na, sodium 6-chloro-pyridazine-3-carboxylate, 6-chloropyridazine-3-carboxylic acid, sodium salt, 3-pyridazinecarboxylic acid, 6-chloro-, sodium salt
InChI nøgle SZIZZPDMABOKHD-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC(=NN=C1C(=O)[O-])Cl.[Na+]
IUPAC navn natrium;6-chlorpyridazin-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 180.523
PubChem CID 24820514
Formel vægt 180.53
Procent renhed 97%