accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OHO

CAS RN 89547-15-9

IUPAC Navn: 2-hexadecyloctadecanoic acid
Synonymer: 2-hexadecyloctadecanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 508.92
Molekylformel: C34H68O2
InChi Key: LPZKXVVBAZTEMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater