Få mere at vide
2-Hexadecyl-octadecanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hexadecyl-octadecanoic Acid |
| CAS | 89547-15-9 |
| Molekylær formel | C34 H68 O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2-Hexadecyloctadecanoic Acid, 2-Palmitylstearic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C34H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33(34(35)36)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33H,3-32H2,1-2H3,(H,35,36) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-hexadecyloctadecanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 508.9 |
| Formel vægt | 508.5219 |