accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNOOOK

CAS RN 888504-28-7

IUPAC Navn: potassium 5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Synonymer: potassium 5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol): 166.18
Molekylformel: C4H3KN2O3
InChi Key: BRHMYHXNUGVBCU-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [K+].CC1=NN=C(O1)C([O-])=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)