missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic Acid Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic Acid','Potassium Salt |
| CAS | 888504-28-7 |
| Molekylær formel | C4 H3 N2 O3 . K |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,3,4-Oxadiazole-2-carboxylic acid','5-methyl-','potassium salt (1:1), 1,3,4-Oxadiazole-2-carboxylic acid','5-methyl-','potassium salt (9CI), 5-Methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic acid potassium, 5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylic acid potassium salt, Potassium 5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O3.K/c1-2-5-6-3(9-2)4(7)8;/h1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [K+].Cc1oc(nn1)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | potassium;5-methyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.18 |
| Formel vægt | 165.9781 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?