CAS RN 886851-59-8
IUPAC Navn:
[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-4-yl]methanol
Synonymer:
[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-4-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol):
207.28
Molekylformel:
C11H17N3O
InChi Key:
KGGNRLCKRDFLQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CN=CC(=N1)N1CCC(CO)CC1