Få mere at vide
[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-4-yl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10461514
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10461514 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10461514 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58909DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperid-4-yl]methanol
CAS 886851-59-8
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H17N3O
MDL nummer MFCD09025896
Mængde 1 g
Synonym 1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-4-yl methanol, 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-4-yl methanol, 1-6-methylpyrazin-2-yl-4-piperidyl methan-1-ol
InChI nøgle KGGNRLCKRDFLQP-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CN=CC(=N1)N2CCC(CC2)CO
IUPAC navn [1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-4-yl]methanol
Molekylvægt (g/mol) 207.277
PubChem CID 18525898
Formel vægt 207.28
Procent renhed 97%