CAS RN 886851-50-9
IUPAC Navn:
2-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Synonymer:
2-(morpholin-4-yl)-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Molekylvægt (g/mol):
259.23
Molekylformel:
C12H12F3NO2
InChi Key:
DIQGXZKPOSSQDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)C1=CC(C=O)=C(C=C1)N1CCOCC1