Få mere at vide
2-morpholino-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10413435
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10413435 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10413435 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC57804DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 886851-50-9
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C12H12F3NO2
MDL nummer MFCD09025884
Mængde 1 g
Synonym 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
InChI nøgle DIQGXZKPOSSQDH-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(F)C1=CC(C=O)=C(C=C1)N1CCOCC1
IUPAC navn 2-morpholin-4-yl-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 259.23
PubChem CID 18525882
Formel vægt 259.23
Procent renhed 97%