accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NOHOBr

CAS RN 886365-43-1

IUPAC Navn: 5-bromo-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Synonymer: 5-bromo-3-methylpyridine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol): 216.03
Molekylformel: C7H6BrNO2
InChi Key: GSOCTKHBFREQCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(Br)=CN=C1C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Fysisk form 
  • (3)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)