missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Bromo-3-methylpicolinic Acid, TRC

Artikelnummer. 30341241
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341241 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341241 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB68814010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-methylpicolinic Acid
CAS 886365-43-1
Molekylær formel C44 H36 N6 O3
Mængde 10 g
Synonym 5-Bromo-3-methylpyridine-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C44H36N6O3/c1-3-53-43-45-40-38(42(51)52-2)24-15-25-39(40)49(43)30-31-26-28-32(29-27-31)36-22-13-14-23-37(36)41-46-48-50(47-41)44(33-16-7-4-8-17-33,34-18-9-5-10-19-34)35-20-11-6-12-21-35/h4-29H,3,30H2,1-2H3
SMIL CCOc1nc2c(cccc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(n5)C(c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8)C(=O)OC
IUPAC navn methyl 2-ethoxy-1-[[4-[2-(2-trityltetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]benzimidazole-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 696.795
Formel vægt 696.285
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.