CAS RN 87976-70-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Pyruvic Acid-2-13C Sodium Salt, TRC
CAS: 87976-70-3 Molekylær formel: C213CH3NaO3 Molekylvægt (g/mol): 111.04 Synonym: 2-Oxopropanoic Acid-2-13C, Sodium Salt,Sodium Pyruvate-2-13C,Sodium α-Ketopropionate-2-13C; IUPAC navn: sodium;2-oxo(2^{13}C)propanoate SMIL: O=[13C](C(O[Na])=O)C