CAS RN 859850-77-4
IUPAC Navn:
methyl({[5-(pyridin-3-yloxy)furan-2-yl]methyl})amine
Synonymer:
methyl({[5-(pyridin-3-yloxy)furan-2-yl]methyl})amine
Molekylvægt (g/mol):
204.23
Molekylformel:
C11H12N2O2
InChi Key:
MUKCVLFJCGZPKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CNCC1=CC=C(OC2=CN=CC=C2)O1
1
–
1
af
1
Resultater