Få mere at vide
N-methyl-N-{[5-(pyridin-3-yloxy)-2-furyl]methyl}amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10610335
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10610335 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10610335 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC42746CB
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methyl-N-{[5-(pyridin-3-yloxy)-2-furyl]methyl}amine
CAS 859850-77-4
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H12N2O2
MDL nummer MFCD07772853
Mængde 250 mg
Synonym n-methyl-n-5-pyridin-3-yloxy-2-furyl methyl amine, methyl 5-pyridin-3-yloxy furan-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-pyridin-3-yloxy furan-2-yl methanamine, methyl 5-3-pyridyloxy 2-furyl methyl amine, 2-furanmethanamine,n-methyl-5-3-pyridinyloxy, n-methyl-1-5-pyridin-3-yloxyfuran-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-pyridin-3-yl oxy furan-2-yl methanamine
InChI nøgle MUKCVLFJCGZPKF-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNCC1=CC=C(O1)OC2=CN=CC=C2
IUPAC navn N-methyl-1-(5-pyridin-3-yloxyfuran-2-yl)methanamin
Molekylvægt (g/mol) 204.229
PubChem CID 7164635
Formel vægt 204.23
Procent renhed 97%