accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 857283-71-7

IUPAC Navn: tert-butyl 4-iodo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
Synonymer: tert-butyl 4-iodo-3,5-dimethylpyrazole-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol): 322.15
Molekylformel: C10H15IN2O2
InChi Key: BUHPTZHNAXELNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NN(C(=O)OC(C)(C)C)C(C)=C1I

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater