Få mere at vide
tert-butyl-4-iod-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-carboxylat,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10604035
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10604035 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10604035 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31911DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale tert-Butyl 4-iodo-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
CAS 857283-71-7
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H15IN2O2
MDL nummer MFCD08271887
Mængde 1 g
Synonym tert-butyl 4-iodo-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl4-iodo-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, 1h-pyrazole-1-carboxylicacid, 4-iodo-3,5-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
InChI nøgle BUHPTZHNAXELNA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C(=NN1C(=O)OC(C)(C)C)C)I
IUPAC navn tert-butyl-4-iod-3,5-dimethylpyrazol-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 322.146
PubChem CID 7537494
Formel vægt 322.14
Procent renhed 97%