accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 850623-40-4

BSOOH3CFFFK

CAS RN 850623-40-4

IUPAC Navn: potassium trifluoro(4-methanesulfonylphenyl)boranuide
Synonymer: potassium trifluoro(4-methanesulfonylphenyl)boranuide
Molekylvægt (g/mol): 262.09
Molekylformel: C7H7BF3KO2S
InChi Key: QOZWCMTYKAZMHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [K+].CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[B-](F)(F)F

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater