accessibility menu, dialog, popup

UserName

BNOOH3CH3CCH3OHOHO

CAS RN 850568-66-0

IUPAC Navn: [6-(benzyloxy)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]-1H-indol-2-yl]boronic acid
Synonymer: 6-(benzyloxy)-1-(tert-butoxycarbonyl)indol-2-ylboronic acid
Molekylvægt (g/mol): 367.21
Molekylformel: C20H22BNO5
InChi Key: OGONSJPAZMVGTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1C(=CC2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C12)B(O)O
Fysisk form 
  • (1)
Mængde 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater