Få mere at vide
6-Benzyloxy-1-BOC-indol-2-boronsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10658429 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10658429 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10658429 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 430330010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Benzyloxy-1-BOC-indole-2-boronic acid
CAS 850568-66-0
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 102.0°C to 106.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C20H22BNO5
MDL nummer MFCD06659831
Mængde 1 g
Synonym 6-benzyloxy-1-boc-indole-2-boronic acid, 6-benzyloxy-1-tert-butoxycarbonyl-1h-indol-2-yl boronic acid, 1-tert-butoxycarbonyl-6-benzyloxy-1h-indol-2-yl-2-boronic acid, 6-benzyloxy-1h-indole-2-boronic acid, n-boc protected, 6-benzyloxy-1-tert-butoxycarbonyl indol-2-ylboronic acid, 1h-indole-1-carboxylicacid, 2-borono-6-phenylmethoxy-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-209q2h, 6-benzyloxy-1-boc-2-indoleboronic acid, 6-benzyloxyindole-2-boronic acid, n-boc protected
InChI nøgle OGONSJPAZMVGTG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1C(=CC2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C12)B(O)O
IUPAC navn [1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-6-phenylmethoxyindol-2-yl]borsyre
Molekylvægt (g/mol) 367.21
PubChem CID 22309458
Formel vægt 367.21
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Benzyloxy-1-Boc-indole-2-boronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.