accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONOCl

CAS RN 848658-70-8

IUPAC Navn: 3-(chloromethyl)-5-(furan-2-yl)-1,2-oxazole
Synonymer: 3-(chloromethyl)-5-(furan-2-yl)-1,2-oxazole
Molekylvægt (g/mol): 183.59
Molekylformel: C8H6ClNO2
InChi Key: IPIMDVOPXIOKAK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClCC1=NOC(=C1)C1=CC=CO1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater