Få mere at vide
3-(chlormethyl)-5-(2-furyl)isoxazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10259772
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10259772 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10259772 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC34924DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)-5-(2-furyl)isoxazole
CAS 848658-70-8
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C8H6ClNO2
MDL nummer MFCD07329988
Mængde 1 g
Synonym 3-chloromethyl-5-2-furyl isoxazole, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl-1,2-oxazole, isoxazole,3-chloromethyl-5-2-furanyl, 3-chloromethyl-5-furan-2-yl isoxazole
InChI nøgle IPIMDVOPXIOKAK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=COC(=C1)C2=CC(=NO2)CCl
IUPAC navn 3-(chlormethyl)-5-(furan-2-yl)-1,2-oxazol
Molekylvægt (g/mol) 183.591
PubChem CID 4962799
Formel vægt 183.59
Procent renhed 97%