accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 846-48-0

IUPAC Navn: (1S,3aS,3bR,9aR,9bS,11aS)-1-hydroxy-9a,11a-dimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
Synonymer: boldenone dehydrotestosterone ganabol ultragan 1-dehydrotestosterone equigan boldenona 17α-boldenone 17β-boldenone 1,2-dehydrotestosterone
Molekylvægt (g/mol): 286.42
Molekylformel: C19H26O2
InChi Key: RSIHSRDYCUFFLA-DYKIIFRCSA-N
SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Certificeringer/compliance 
  • (2)
  • (1)
Farve 
  • (2)
dimIndustryType 
  • (2)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)