Få mere at vide
Thermo Scientific™ Boldenone
Artikelnummer. 17231172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17231172 500 mg -
17221172 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17231172 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 465755000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boldenone
CAS 846-48-0
Mængde 500 mg
Smeltepunkt 168 °C til 170 °C
Molekylær formel C19H26O2
Formel vægt 286.41
Fysisk form Pulver eller krystaller
Farve Hvid til lys-gul til lys-beige
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.