CAS RN 844891-01-6
IUPAC Navn:
4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)isoquinoline
Synonymer:
4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)isoquinoline
Molekylvægt (g/mol):
241.1
Molekylformel:
C14H16BNO2
InChi Key:
AQEZCUCPPAKCLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1(C)COB(OC1)C1=C2C=CC=CC2=CN=C1
1
–
1
af
1
Resultater