Få mere at vide
Isoquinolin-4-boronsyre 2,2-dimethylpropandiol-1,3 cyklisk ester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10621085
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10621085 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10621085 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC04940DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isoquinoline-4-boronic acid 2, 2-dimethylpropanediol-1, 3 cyclic ester
CAS 844891-01-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C14H16BNO2
MDL nummer MFCD06659058
Mængde 1 g
Synonym 4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl isoquinoline, isoquinoline-4-boronic acid 2,2-dimethylpropanediol-1,3 cyclic ester, isoquinoline-4-boronic acid, 2,2-dimethylpropane-1,3-diol cyclic ester, isoquinoline-4-boronic acid neopentyl glycol ester, 3 cyclic ester, akos brn-0509, 2-dimethylpropanediol-1, isoquinoline-4-boronic acid 2, 2-4-isoquinolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborane, isoquinoline,4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl
InChI nøgle AQEZCUCPPAKCLQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)COB(OC1)C1=CN=CC2=CC=CC=C12
IUPAC navn 4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)isoquinolin
Molekylvægt (g/mol) 241.10
PubChem CID 2795158
Formel vægt 241.1
Procent renhed 97%