accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNHNH

CAS RN 84254-97-7

IUPAC Navn: 1'-benzyl-4'-cyano-[1,4'-bipiperidine]-1,1'-diium
Synonymer: 1'-benzyl-4'-cyano-[1,4'-bipiperidine]-1,1'-diium
Molekylvægt (g/mol): 285.43
Molekylformel: C18H27N3
InChi Key: XXZATAXHOSMHKY-UHFFFAOYSA-P
SMILES: N#CC1(CC[NH+](CC2=CC=CC=C2)CC1)[NH+]1CCCCC1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater