missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1'-Benzyl-1,4'-bipiperidine-4'-carbonitrile, TRC

Artikelnummer. 30330152
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330152 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330152 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB232980250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1'-Benzyl-1,4'-bipiperidine-4'-carbonitrile
CAS 84254-97-7
Molekylær formel C18H25N3
Mængde 250 mg
Synonym 1'-(Phenylmethyl)-[1,4'-bipiperidine]-4'-carbonitrile
InChI formel InChI=1S/C18H25N3/c19-16-18(21-11-5-2-6-12-21)9-13-20(14-10-18)15-17-7-3-1-4-8-17/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-15H2
SMIL N#CC1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)N3CCCCC3
IUPAC navn 1-benzyl-4-piperidin-1-ylpiperidine-4-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol) 283.41
Formel vægt 283.2048
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.